3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR61395-1G
OR61395-500MG
APOSOR61395-1GEA
338
EUR
APOSOR61395-1G
APOSOR61395-500MG
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole
Formule:
C₈H₉N₅ Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD19381756 CAS nummer: 1312142-38-3 |