6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61410-1G OR61410-250MG OR61410-100MG OR61410-500MG
APOSOR61410-1GEA 496 EUR
APOSOR61410-1G APOSOR61410-250MG APOSOR61410-100MG APOSOR61410-500MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-amine hydrochloride
Formule: C₇H₆BrN₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22205889
CAS nummer: 1392102-12-3