4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61441-1G OR61441-250MG
APOSOR61441-1GEA 380 EUR
APOSOR61441-1G APOSOR61441-250MG
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
4-Iodo-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₅IN₂
Smeltpunt: 188…192 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09910322
CAS nummer: 51288-04-1