2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61452-5G OR61452-25G
APOSOR61452-5GEA 22 EUR
APOSOR61452-5G APOSOR61452-25G
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
Smeltpunt: 112…116 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11044842
CAS nummer: 946525-30-0