5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61523-1G OR61523-250MG
APOSOR61523-1GEA 199 EUR
APOSOR61523-1G APOSOR61523-250MG
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16657201
CAS nummer: 219762-28-4