(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 11-(Trimethoxysilyl)undecyl bromide, (11-Bromoundecyl)trimethoxysilane, 1-Bromo-11-(trimethoxysilyl)undecane
OR61604-10G OR61604-25G OR61604-1G OR61604-5G
APOSOR61604-10GEA 505 EUR
APOSOR61604-10G APOSOR61604-25G APOSOR61604-1G APOSOR61604-5G
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane 97%
(11-Bromoundec-1-yl)(trimethoxy)silane
Formule: C₁₄H₃₁BrO₃Si
MW: 355.384 g/mol
Kookpunt: 158 °C (0.8 mm Hg)
Dichtheid: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00270978
CAS nummer: 17947-99-8