3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(3-Bromo-2-nitrophenyl)cyclopropylamine, 2-Bromo-6-(cyclopropylamino)nitrobenzene
OR61608-1G OR61608-250MG
APOSOR61608-1GEA 431 EUR
APOSOR61608-1G APOSOR61608-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Formule: C₉H₉BrN₂O₂
MW: 257.084 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22415284
CAS nummer: 1396554-46-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III