2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-N-methyl-3-nitropyridin-4-amine
OR61612-1G OR61612-250MG
APOSOR61612-1GEA 935 EUR
APOSOR61612-1G APOSOR61612-250MG
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Formule: C₆H₆BrN₃O₂
MW: 232.035 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22415286
CAS nummer: 1396554-54-3