2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR61613-1G OR61613-250MG
APOSOR61613-1GEA 0 EUR
APOSOR61613-1G APOSOR61613-250MG
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Formule: C₆H₈BrN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22415287
CAS nummer: 1396554-44-1