2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6179-10G OR6179-5G OR6179-25G
APOSOR6179-10GEA 0 EUR
APOSOR6179-10G APOSOR6179-5G APOSOR6179-25G
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₇H₈OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426895
CAS nummer: 26421-44-3