6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR62002-100MG OR62002-1G OR62002-500MG OR62002-250MG
APOSOR62002-100MGEA 0 EUR
APOSOR62002-100MG APOSOR62002-1G APOSOR62002-500MG APOSOR62002-250MG
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₃
Smeltpunt: 188…189 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12828186
CAS nummer: 915107-39-0