Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR62029-1G OR62029-250MG OR62029-5G
APOSOR62029-1GEA 173 EUR
APOSOR62029-1G APOSOR62029-250MG APOSOR62029-5G
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Ethyl 2-(4-iodopyrazol-1-yl)acetate
Formule: C₇H₉IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11054036
CAS nummer: 82231-59-2