7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR62035-1G OR62035-25G OR62035-5G
APOSOR62035-1GEA 22 EUR
APOSOR62035-1G APOSOR62035-25G APOSOR62035-5G
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine 97%
7-Iodopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Formule: C₆H₅IN₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD21607515
CAS nummer: 1770840-43-1