6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Ethynyl-5-azaindazole, (1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridin-6-yl)acetylene
OR62079-250MG OR62079-50MG OR62079-100MG
APOSOR62079-250MGEA 0 EUR
APOSOR62079-250MG APOSOR62079-50MG APOSOR62079-100MG
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
6-Ethynyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₈H₅N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22380516
CAS nummer: 1374652-76-2