Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR62081-1G OR62081-250MG
APOSOR62081-1GEA 519 EUR
APOSOR62081-1G APOSOR62081-250MG
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Methyl 3-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11975645
CAS nummer: 588688-33-9