Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl α-cyano-4-(dimethylamino)cinnamate, Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]prop-2-enoate
OR6291-1G OR6291-2.5G
APOSOR6291-1GEA 234 EUR
APOSOR6291-1G APOSOR6291-2.5G
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₂
Smeltpunt: 123…125 °C
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026847
CAS nummer: 1886-52-8