4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR63029-250MG OR63029-1G OR63029-5G
APOSOR63029-250MGEA 58.4 EUR
APOSOR63029-250MG APOSOR63029-1G APOSOR63029-5G
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Smeltpunt: 127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391620
CAS nummer: 873387-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III