3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
OR6359-1G OR6359-500MG
APOSOR6359-1GEA 381 EUR
APOSOR6359-1G APOSOR6359-500MG
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
3-(4-Aminophenyl)-4-bromo-1-methylpyrazole
Formule: C₁₀H₁₀BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084884
CAS nummer: 175276-41-2