6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chloro-3-nitropicolinonitrile, 6-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
OR6409-1G OR6409-25G OR6409-5G
APOSOR6409-1GEA 22 EUR
APOSOR6409-1G APOSOR6409-25G APOSOR6409-5G
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂ClN₃O₂
Smeltpunt: 109…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657641
CAS nummer: 93683-65-9