1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6460-100MG OR6460-200MG
APOSOR6460-100MGEA 281 EUR
APOSOR6460-100MG APOSOR6460-200MG
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
1-(2-Hydroxy-5-iodo-3-methylbenzyl)-1,3,3-trimethylpropanediamine dihydrochloride
Radiopharmaceutical precursor
Formule: C₁₄H₂₃IN₂O·2ClH
Smeltpunt: 160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040808
CAS nummer: 89815-43-0