Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6465-10G OR6465-50G OR6465-5G
APOSOR6465-10GEA 62.9 EUR
APOSOR6465-10G APOSOR6465-50G APOSOR6465-5G
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Methyl (2E)-4-methylpent-2-enoate
Formule: C₇H₁₂O₂
Kookpunt: 74…75 °C (46 mm Hg)
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137612
CAS nummer: 20515-15-5
UN: 1993
ADR: 3,III