15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6472-100MG OR6472-250MG
APOSOR6472-100MGEA 373 EUR
APOSOR6472-100MG APOSOR6472-250MG
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
15-(4-Iodophenyl)pentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formule: C₂₁H₃₃IO₂
MW: 444.39 g/mol
Smeltpunt: 94…95 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00040778
CAS nummer: 80479-93-2