15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6474-100MG OR6474-200MG
APOSOR6474-100MGEA 527 EUR
APOSOR6474-100MG APOSOR6474-200MG
15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
15-Phenyl-3-methylpentadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formule: C₂₂H₃₆O₂
Smeltpunt: 37…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040787
CAS nummer: 116754-80-4