6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR64742-1G OR64742-250MG OR64742-5G
APOSOR64742-1GEA 110 EUR
APOSOR64742-1G APOSOR64742-250MG APOSOR64742-5G
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Formule: C₁₄H₆BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18823120
CAS nummer: 958452-43-2