Methyl 16-bromohexadecanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl16-bromohexadecanoate, Methyl 16-bromopalmitate
OR6490-1G OR6490-5G
APOSOR6490-1GEA 103 EUR
APOSOR6490-1G APOSOR6490-5G
Methyl 16-bromohexadecanoate
Methyl 16-bromohexadecanoate
Radiopharmaceutical precursor
Formule: C₁₇H₃₃BrO₂
Smeltpunt: 30…32 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040769
CAS nummer: 26825-89-8