17-Iodoheptadecanoic acid, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6491-100MG OR6491-500MG
APOSOR6491-100MGEA 162 EUR
APOSOR6491-100MG APOSOR6491-500MG
17-Iodoheptadecanoic acid, tech
17-Iodoheptadecanoic acid
Radiopharmaceutical precursor
Formule: C₁₇H₃₃IO₂
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040783
CAS nummer: 60451-92-5