1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6525T-1G OR6525T-5G
APOSOR6525T-1GEA 330 EUR
APOSOR6525T-1G APOSOR6525T-5G
1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
1,6-Anhydro-β-D-mannopyranose
Formule: C₆H₁₀O₅
Smeltpunt: 185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069698
CAS nummer: 14168-65-1