trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6575-25G OR6575-5G
APOSOR6575-25GEA 33.7 EUR
APOSOR6575-25G APOSOR6575-5G
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₄
Smeltpunt: 177…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004387
CAS nummer: 14737-89-4
EINECS: 219-025-5