3-Thien-3-ylacrylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Thien-3-yl)prop-2-enoic acid, 3-(2-Carboxyethenyl)thiophene, (E)-3-(Thiophen-3-yl)acrylic acid, 3-(Thien-3-yl)acrylic acid
OR6590-10G OR6590-5G
APOSOR6590-10GEA 177 EUR
APOSOR6590-10G APOSOR6590-5G
3-Thien-3-ylacrylic acid 97%
3-Thien-3-ylacrylic acid
Formule: C₇H₆O₂S
Smeltpunt: 149…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014535
CAS nummer: 1195-52-4