(1E)-1-Chloroprop-1-ene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (1E)-Prop-1-en-1-yl chloride, trans-1-Chloroprop-1-ene
OR6595-25G OR6595-5G
APOSOR6595-25GEA 1270 EUR
APOSOR6595-25G APOSOR6595-5G
(1E)-1-Chloroprop-1-ene 96%
(1E)-1-Chloroprop-1-ene
Formule: C₃H₅Cl
Kookpunt: 38…39 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039358
CAS nummer: 16136-85-9
UN: 1992
ADR: 3+6.1,I