3-(Chloromethyl)thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (Thien-3-yl)methyl chloride
OR6634-1G OR6634-5G
APOSOR6634-1GEA 371 EUR
APOSOR6634-1G APOSOR6634-5G
3-(Chloromethyl)thiophene
3-(Chloromethyl)thiophene
Formule: C₅H₅ClS
Kookpunt: 74…75 °C (14 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08445657
CAS nummer: 2746-23-8