3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6636-10G
OR6636-25G
OR6636-5G
OR6636-100G
APOSOR6636-10GEA
0
EUR
APOSOR6636-10G
APOSOR6636-25G
APOSOR6636-5G
APOSOR6636-100G
3,5-Dibromophenylacetic acid 98%
3,5-Dibromophenylacetic acid
Formule:
C₈H₆Br₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07787513 CAS nummer: 188347-49-1 |