4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methyl-4-nitro-N-acetylbenzeneamine, N-(4-Methyl-3-nitrophenyl)acetamide
OR6637-1G OR6637-250MG OR6637-5G
APOSOR6637-1GEA 22 EUR
APOSOR6637-1G APOSOR6637-250MG APOSOR6637-5G
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
4'-Methyl-3'-nitroacetanilide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024277
CAS nummer: 2719-14-4