N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6728-100MG OR6728-1G OR6728-250MG
APOSOR6728-100MGEA 58.6 EUR
APOSOR6728-100MG APOSOR6728-1G APOSOR6728-250MG
N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine 97%
N-Methyl-1-[4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
Smeltpunt: 51…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772819
CAS nummer: 857283-77-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III