[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6732-1G OR6732-250MG
APOSOR6732-1GEA 330 EUR
APOSOR6732-1G APOSOR6732-250MG
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine 90%
[3-(Pyrrolidin-1-yl)phenyl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772827
CAS nummer: 175696-70-5
UN: 2735
ADR: 8,III