3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-Carboxyphenyl)pyrrolidine
OR6744-1G OR6744-5G
APOSOR6744-1GEA 144 EUR
APOSOR6744-1G APOSOR6744-5G
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.226 g/mol
Smeltpunt: 215…217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426724
CAS nummer: 72548-79-9