3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6746-1G OR6746-250MG
APOSOR6746-1GEA 155 EUR
APOSOR6746-1G APOSOR6746-250MG
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate 97%
3-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Formule: C₁₂H₁₅NO₃·ClH·H₂O
Smeltpunt: 247…251 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772833
CAS nummer: 857283-67-1