Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6750-1G OR6750-250MG
APOSOR6750-1GEA 191 EUR
APOSOR6750-1G APOSOR6750-250MG
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Formule: C₈H₇NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772792
CAS nummer: 131337-81-0