2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6751-1G OR6751-250MG OR6751-5G
APOSOR6751-1GEA 139 EUR
APOSOR6751-1G APOSOR6751-250MG APOSOR6751-5G
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formule: C₆H₉NO₂
Smeltpunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772804
CAS nummer: 92901-94-5