Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6768-1G OR6768-25G OR6768-5G
APOSOR6768-1GEA 38 EUR
APOSOR6768-1G APOSOR6768-25G APOSOR6768-5G
Methyl 5-methylhex-2-enoate 97%
Methyl 5-methylhex-2-enoate
Formule: C₈H₁₄O₂
Kookpunt: 95…100 °C (26 mm Hg)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137613
CAS nummer: 68797-67-1
UN: 3272
ADR: 3,III