Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6789-1G OR6789-250MG
APOSOR6789-1GEA 256 EUR
APOSOR6789-1G APOSOR6789-250MG
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid 95%
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂S
Smeltpunt: 220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07371382
CAS nummer: 59944-79-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III