N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6796-1G OR6796-250MG
APOSOR6796-1GEA 396 EUR
APOSOR6796-1G APOSOR6796-250MG
N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine 97%
N-Methyl-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772854
CAS nummer: 857284-17-4
UN: 2735
ADR: 8,III