N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR6800-1G OR6800-250MG
APOSOR6800-1GEA 899 EUR
APOSOR6800-1G APOSOR6800-250MG
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-3-(pyrimidin-5-yl)benzylamine
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060515
CAS nummer: 852431-03-9