1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6804-1G OR6804-250MG
APOSOR6804-1GEA 756 EUR
APOSOR6804-1G APOSOR6804-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-imidazole
Formule: C₆H₁₁N₃
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772801
CAS nummer: 384821-19-6
UN: 1760
ADR: 8,III