{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6807-1G OR6807-250MG
APOSOR6807-1GEA 0 EUR
APOSOR6807-1G APOSOR6807-250MG
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine 95%
{3-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]phenyl}methylamine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772847
CAS nummer: 857284-08-3
UN: 2735
ADR: 8,III