1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzyl 4-(piperazin-1-yl)phenyl ether hydrochloride
OR6844-1G OR6844-2G OR6844-500MG
APOSOR6844-1GEA 234 EUR
APOSOR6844-1G APOSOR6844-2G APOSOR6844-500MG
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride 97%
1-[4-(Benzyloxy)phenyl]piperazine hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₀N₂O·ClH
Smeltpunt: 210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191210
CAS nummer: 321132-21-2