5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6869-1G OR6869-5G
APOSOR6869-1GEA 86.2 EUR
APOSOR6869-1G APOSOR6869-5G
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate 97%
5-Isopropylcyclohexane-1,3-dione hydrate
Formule: C₉H₁₄O₂·H₂O
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150873
CAS nummer: 207399-18-6