1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6879-100MG OR6879-500MG
APOSOR6879-100MGEA 43.8 EUR
APOSOR6879-100MG APOSOR6879-500MG
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate 95%
1-(3-Chloroprop-1-yl)piperazine dihydrochloride hemihydrate
Formule: C₇H₁₅ClN₂·2ClH·H₂O
Smeltpunt: ∼ 215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150090
CAS nummer: 34782-06-4