1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6891-1G OR6891-500MG
APOSOR6891-1GEA 132 EUR
APOSOR6891-1G APOSOR6891-500MG
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Formule: C₁₁H₂₃N₃
Kookpunt: 106…108 °C (0,2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320895
CAS nummer: 224309-80-2
UN: 2735
ADR: 8,III