1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6892-10G OR6892-2G OR6892-5G
APOSOR6892-10GEA 513 EUR
APOSOR6892-10G APOSOR6892-2G APOSOR6892-5G
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Formule: C₁₂H₂₅N₃
Kookpunt: 116…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320896
CAS nummer: 111594-93-5